65875
3-Methyl-2-benzothiazolinone hydrazone hydrochloride monohydrate
≥99.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
2-Hydrazono-3-methylbenzothiazoline hydrochloride
Saggio
≥99.0% (HPLC)
Stato
solid
Punto di fusione
270-274 °C (dec.)
Gruppo funzionale
thioether
Stringa SMILE
O.Cl.CN1\C(Sc2ccccc12)=N\N
InChI
1S/C8H9N3S.ClH.H2O/c1-11-6-4-2-3-5-7(6)12-8(11)10-9;;/h2-5H,9H2,1H3;1H;1H2/b10-8-;;
IYXXQOGEFHAQGU-GPWRMYTLSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?