Documenti fondamentali
PM2547050
Millipore
Filtri a membrana in PTFE con pori da 2,0 μm
Fluoropore®, filter diam. 46.2 mm, hydrophobic
Sinonimo/i:
Membrane in PFTE per monitoraggio di particolato PM2,5, PTFE, idrofobe, 2,0 µm, 47 mm, bianche, piatte, anello di polipropilene, numero di serie sequenziale
About This Item
Codice UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materiali
PTFE membrane
plain filter
white filter
Livello qualitativo
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
hydrophobic
Produttore/marchio commerciale
Fluoropore®
Millipore
Diam. filtro
46.2 mm
Spessore
40 μm
Matrice
Fluoropore®
Dimensione pori
2.0 μm pore size
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
I particolati e gli inquinanti aerodispersi sono nocivi per gli esseri umani, la nostra risorsa naturale più preziosa. Riconoscendo la necessità di proteggere tale risorsa, le industrie, i governi e le autorità di regolamentazione si occupano di controllare la qualità dell′aria presente nell′ambiente su scala globale. La membrana Millipore in PTFE per il monitoraggio del particolato PM2,5 è stata messa a punto utilizzando le norme di prova della US EPA.
Tipo di filtro: filtro a schermo
Applicazioni
Monitoraggio di particolato PM 2,5
Note legali
Fluoropore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany