Key Documents
58086
PTFE filter membrane filter discs 1.5 μm pore size
pore size 1.5 μm, diam. 47 mm, pkg of 10 pack
Sinonimo/i:
1.5UM PTFE FILTER MEMBRANES, 47MM, PK10
About This Item
Codice UNSPSC:
41104900
product name
PTFE Filter Membranes, pore size 1.5 μm, diam. 47 mm, pkg of 10 pack
Materiali
PTFE filter membrane
Confezionamento
pkg of 10 pack
Diametro
47 mm
Dimensione pori
1.5 μm
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)