Documenti fondamentali
388351
Sigma-Aldrich
Triethyl 2-acetylcitrate
99%
Sinonimo/i:
Acetyl triethyl citrate
About This Item
Formula condensata:
CH3COOC(COOCH2CH3)(CH2COOCH2CH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
318.32
Beilstein:
1804947
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
99%
Stato
viscous liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.439 (lit.)
P. ebollizione
228-229 °C/100 mmHg (lit.)
Densità
1.136 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
Stringa SMILE
O=C(OCC)C(CC(OCC)=O)(CC(OCC)=O)OC(C)=O
InChI
1S/C14H22O8/c1-5-19-11(16)8-14(22-10(4)15,13(18)21-7-3)9-12(17)20-6-2/h5-9H2,1-4H3
WEAPVABOECTMGR-UHFFFAOYSA-N
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6
Acetyltributyl citrate United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1009901
Acetyltributyl citrate
Triethyl citrate Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1153
Triethyl citrate
Triethyl citrate United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1683606
Triethyl citrate