27500
Triethyl citrate
≥98.0% (GC)
Sinonimo/i:
Ethyl citrate
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
9.7 (vs air)
Tensione di vapore
1 mmHg ( 107 °C)
Saggio
≥98.0% (GC)
Stato
liquid
Caratteristiche più verdi
Less Hazardous Chemical Syntheses
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Indice di rifrazione
n20/D 1.442 (lit.)
P. ebollizione
235 °C/150 mmHg (lit.)
Densità
1.14 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
hydroxyl
Categoria alternativa più verde
, Aligned
Stringa SMILE
CCOC(=O)CC(O)(CC(=O)OCC)C(=O)OCC
InChI
1S/C12H20O7/c1-4-17-9(13)7-12(16,11(15)19-6-3)8-10(14)18-5-2/h16H,4-8H2,1-3H3
DOOTYTYQINUNNV-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
311.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
155 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?