PHR1156
Tributyl 2-acetylcitrate
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
Acetyl tributyl citrate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to Ph. Eur. Y0001055
traceable to USP 1009901
Tensione di vapore
0.26 psi ( 20 °C)
0.8 psi ( 55 °C)
Descrizione
API family: acetyltributyl citrate
Famiglia di API
acetyltributyl citrate
CdA
current certificate can be downloaded
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.443 (lit.)
Densità
1.05 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
CCCCOC(=O)CC(CC(=O)OCCCC)(OC(C)=O)C(=O)OCCCC
InChI
1S/C20H34O8/c1-5-8-11-25-17(22)14-20(28-16(4)21,19(24)27-13-10-7-3)15-18(23)26-12-9-6-2/h5-15H2,1-4H3
QZCLKYGREBVARF-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control, provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards.
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti consigliati
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
422.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
217 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)