Documenti fondamentali
Y0001055
Tributyl acetylcitrate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Tributyl 2-acetylcitrate, Acetyl tributyl citrate
About This Item
Formula condensata:
CH3CO2C[CO2(CH2)3CH3][CH2CO2(CH2)3CH3]2
Numero CAS:
Peso molecolare:
402.48
Beilstein:
2303316
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
pharmaceutical primary standard
Tensione di vapore
0.26 psi ( 20 °C)
0.8 psi ( 55 °C)
Descrizione
API family: acetyltributyl citrate
Famiglia di API
acetyltributyl citrate
Produttore/marchio commerciale
EDQM
Indice di rifrazione
n20/D 1.443 (lit.)
Densità
1.05 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCCCOC(=O)CC(CC(=O)OCCCC)(OC(C)=O)C(=O)OCCCC
InChI
1S/C20H34O8/c1-5-8-11-25-17(22)14-20(28-16(4)21,19(24)27-13-10-7-3)15-18(23)26-12-9-6-2/h5-15H2,1-4H3
QZCLKYGREBVARF-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Tributyl acetylcitrate EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Confezionamento
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Altre note
Sales restrictions may apply.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
422.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
217 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)