240141
Acido 4-idrossibenzoico
ReagentPlus®, ≥99%
Sinonimo/i:
4-Carboxyphenol, 4-Hydroxybenzoic acid, Paraben-acid, p-Carboxyphenol, p-Hydroxybenzoic acid, p-Hydroxyl benzoic acid, p-Salicylic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Nome Commerciale
ReagentPlus®
Saggio
≥99%
Stato
powder
Punto di fusione
213-217 °C (lit.)
Solubilità
water: soluble 125 part(lit.)
acetone: soluble(lit.)
alcohol: freely soluble(lit.)
carbon disulfide: insoluble(lit.)
chloroform: slightly soluble(lit.)
diethyl ether: soluble(lit.)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
Stringa SMILE
OC(=O)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C7H6O3/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4,8H,(H,9,10)
FJKROLUGYXJWQN-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- Monoesters via esterification with sucrose.
- Thermotropic liquid crystalline polymers.
- 4-Hydroxybenzaldoxime via one-pot chemoenzymatic method.
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)