MAB5424
Anti-Prion Protein Antibody
Chemicon®, from mouse
Sinonimo/i:
PrP, CD230
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
monoclonal
Reattività contro le specie
sheep, mouse, mule deer, bovine, elk
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PRNP(5621)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Neuroscience
Neurodegenerative Diseases
Immunohistochemistry: 1:100-1:500. Epitope must be re-exposed in fixed tissue by pretreatment of tissue using one of the following procedures:
a. formic acid for 10 minutes at room temperature
b. hydrolytic autoclaving
c. heat induced epitope retrieval
ELISA: 1:20,000-1:50,000
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Avoid repeated freeze/thaw cycles.
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2