AB5058
Anti-Prion Protein Antibody, NT, a.a. 78-97
serum, Chemicon®
Sinonimo/i:
PrP, CD230
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
goat
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
serum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PRNP(5621)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Western blots: >1:2,000
ELISA: >1:35,000
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Neuroscience
Neurodegenerative Diseases
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1