Documenti fondamentali
Z374407
Sigma-Aldrich
Scienceware® microscope slide holder
accepts up to 10 single or double slides standing on end
About This Item
Codice UNSPSC:
41122800
NACRES:
MA.01
Caratteristiche
Holds 10 x slides 76x26 mm
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Bel-Art F44542-0000
Prof. × largh. × lungh.
10 in. (25 cm) × 2 in. (5 cm) × 1 1/4 in. (3 cm)
Descrizione generale
Slide holder has a sloped groove that accepts up to 10 single or double slides standing on end. Made of durable, extruded white plastic,
Note legali
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 9
1 of 9