Documenti fondamentali
AB9260
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-Ki-67
Chemicon®, from rabbit
Sinonimo/i:
Anti-Ki-67
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
mouse, human
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
rat
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MKI67(4288)
mouse ... Mki67(17345)
rat ... Mki67(291234)
Descrizione generale
L'antigene Ki67 è la proteina nucleare prototipica correlata al ciclo cellulare, è espressa dalle cellule in proliferazione in tutte le fasi del ciclo cellulare attivo (fasi G1, S, G2 e M). È assente nelle cellule a riposo (G0). Gli anticorpi Ki67 sono utili per stabilire la frazione di crescita cellulare nelle neoplasie (quantificata in immunoistochimica determinando il numero di cellule Ki67 positive sul numero totale di cellule a riposo = indice Ki67). Il valore prognostico nei tessuti neoplastici è paragonabile quello dell'indice di marcatura con timidina triziata. Nei tumori c′è una forte correlazione tra basso indice Ki67 e basso grado istologico. Ki67 viene abitualmente utilizzato come marcatore neuronale del ciclo cellulare e della proliferazione.
Specificità
Riconosce Ki-67
Immunogeno
Peptide sintetico dal Ki-67 umano
Applicazioni
Immunocitochimica:
analisi in fluorescenza confocale di cellule A431 utilizzando il pAB di coniglio AB9260. I filamenti di actina sono stati marcati con Alexa Fluor 488 -Phalloidin. Il nucleo è colorato con DAPI. (Colorazione nucleare).
Western Blotting:
un lotto di questo anticorpo è stato utilizzato in Western blotting.
Le diluizioni ottimali devono essere determinate dall'utente finale.
Rileva Ki-67 con l′anticorpo anti-Ki-67, (policlonale di coniglio), validato per l′uso in IHC(P) e WB.
Qualità
Immunoistochimica (paraffina):
Dati rappresentativi del lotto.
Questo anticorpo è stato utilizzato su tessuto fissato in formalina e incluso in paraffina a una diluizione 1:300 per 10 minuti a temperatura ambiente. La colorazione dei tessuti fissati in formalina richiede l'ebollizione dei tessuti in tampone citrato 10 mM, pH 6,0 per 10 minuti, seguita dal raffreddamento a temperatura ambiente per 20 minuti.
Descrizione del bersaglio
Previsto: 359 kDa, è possibile visualizzare bande a ~ 345 o 395 kDa
Stato fisico
Policlonale di coniglio purificato in tampone contenente PBS 10 mM, pH 7,4, BSA e azoturo di sodio.
Risultati analitici
Controllo
Controllo positivo: Carcinoma mammario, tessuto linfonodale, tonsille normali.
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Non trovi il prodotto giusto?  
Raccomandato
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
Histological differences in healing following experimental transmural infarction in rats.
Aljinovic J, Vukojevic K, Kosta V, Guic MM, Saraga-Babic M, Grkovic I
Histology and Histopathology null
Exogenous GLP-2 and IGF-I induce a differential intestinal response in IGF binding protein-3 and -5 double knockout mice.
Murali, SG; Brinkman, AS; Solverson, P; Pun, W; Pintar, JE; Ney, DM
American Journal of Physiology: Gastrointestinal and Liver Physiology null
Tumor-suppressive microRNA-145 induces growth arrest by targeting SENP1 in human prostate cancer cells.
Wang, C; Tao, W; Ni, S; Chen, Q; Zhao, Z; Ma, L; Fu, Y; Jiao, Z
Cancer Science null
Evolution on experimental animal model for upper urothelium carcinogenesis.
Reis LO, Favaro WJ, Ferreira U, Billis A, Fazuoli MG, Cagnon VH
World Journal of Urology null
Evidence of the TNF-? System in the Human Achilles Tendon: Expression of TNF-? and TNF Receptor at both Protein and mRNA Levels in the Tenocytes.
James Edmund Gaida,Johan Bagge,Craig Purdam,Jill Cook,H Alfredson,Sture Forsgren
Cells Tissues Organs null