FCABS325PE
Milli-Mark® Anti-acetyl-Histone H3-PE Antibody
Milli-Mark®, from rabbit
Sinonimo/i:
H3t, H3/t, H3/g, Histone H3.1t
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
PE
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
Tetrahymena sp., human, mouse
Produttore/marchio commerciale
Milli-Mark®
tecniche
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
acetylation (Lys9,Lys14)
Informazioni sul gene
human ... H3F3B(3021)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Qualità
Descrizione del bersaglio
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2