Merck
Tutte le immagini(5)
Key Documents
07-442
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-trimetil-istone H3 (Lys9)
Upstate®, from rabbit
Sinonimo/i:
H3K9me3, Histone H3 (tri methyl K9), H3 histone family, member T, histone 3, H3, histone cluster 3, H3
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
human, mouse, rat, chicken
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
ChIP: suitable (ChIP-seq)
dot blot: suitable
immunocytochemistry: suitable
inhibition assay: suitable (peptide)
multiplexing: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
trimethylation (Lys9)
Informazioni sul gene
human ... H3C1(8350)
mouse ... H3C1(360198)
rat ... H3C1(679994)
Descrizione generale
L′istone H3 è una delle cinque principali proteine istoniche che costituiscono la struttura della cromatina nelle cellule eucariotiche. Caratterizzato da un dominio globulare principale e da una lunga coda N-terminale, l′H3 è implicato nella costituzione dei nucleosomi, le perle della cosiddetta struttura a ′collana di perle′. La coda N-terminale dell′istone H3 fuoriesce dal centro del nucleosoma globulare e può subire diversi tipi di modifiche epigenetiche che influenzano i processi cellulari. Tali modifiche comprendono il legame covalente di gruppi metile o acetile agli amminoacidi lisina e arginina e la fosforilazione della serina o della treonina.
Specificità
Prevista reattività crociata con pollo, topo e ratto.
Trimetil-istone H3 (Lys9). Prevista reattività crociata con molte specie.
Immunogeno
Epitopo: Lys9
Peptide sintetico con due ramificazioni, coniugato con KLH, contenente la sequenza …AR(me3K)SAP…, in cui me3K corrisponde alla trimetil-lisina sul residuo 9 dell′istone H3 umano.
Applicazioni
Categoria di ricerca
Epigenetica & funzione nucleare
Saggio di inibizione con peptide:
la specificità è stata confermata sulla base della capacità del peptide immunizzante a una concentrazione 10 mM di impedire completamente la rivelazione dell'istone H3 mediante immunoblotting su estratti acidi di cellule HeLa. Non è stata osservata alcuna inibizione nella rivelazione a seguito del preadsorbimento dell'anticorpo con peptide dell′istone H3 10 mM contenente lisina 9 mono o dimetilata o lisina 27, mono, di o trimetilata (dati non riportati).
Dot blot:
riportato da un laboratorio indipendente.
Immunocitochimica:
dati di un lotto rappresentativo. Microscopia a fluorescenza confocale di cellule HeLa utilizzando l′anticorpo policlonale anti-istone (rosso). I filamenti di actina sono stati marcati con Alexa Fluor 488-Falloidina (verde). Il nucleo è stato colorato con DAPI (blu).
Sottocategoria di ricerca
Istoni
Utilizza il nostro anticorpo policlonale di coniglio anti-trimetil-istone H3 (Lys9), convalidato in DB, ICC, Mplex, PIA, WB, ChIP-seq, per la rivelazione del trimetil-istone H3 (Lys9) noto anche come H3K9me3, istone H3 (trimetil K9).
Qualità
Valutata abitualmente mediante Western blotting su estratto acido di cellule HeLa e istone H3 ricombinante (N° Cat. 14-411).
Saggio di Western blotting:
questo lotto diluito 1:500 ha permesso di rivelare il trimetil-istone H3 in 10 μg di estratto acido di cellule HeLa, ma non nell′istone H3 ricombinante.
Descrizione del bersaglio
17 kDa
Stato fisico
Cromatografia con proteina A
Formato: purificata
IgG policlonali di coniglio purificate in tampone contenente Tris-glicina 0,07 M, pH 7,4, NaCl 0,105 M, con azoturo di sodio allo 0,035% e glicerolo al 30%.
Stoccaggio e stabilità
Si conserva a -20°C per 1 anno dalla data di spedizione.
Raccomandazioni per la manipolazione: Una volta ricevuto il prodotto, prima di rimuovere il tappo, centrifugare il contenitore e mescolare delicatamente la soluzione. Suddividere in aliquote in provette per microcentrifuga e conservare a -20 °C. Evitare ripetuti cicli di congelamento e scongelamento che potrebbero danneggiare le IgG e compromettere le prestazioni del prodotto. N.B.: oscillazioni di temperatura del congelatore al di sotto dei -20°C possono causare il congelamento delle soluzioni contenenti glicerolo.
Risultati analitici
Controllo
Proteine estratte in acido da cellule HeLa.
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Note legali
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Msc1 links dynamic Swi6/HP1 binding to cell fate determination.
Lawrence, RJ; Volpe, TA
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA null
Short-Chain Fatty Acids Regulate the Enteric Neurons and Control Gastrointestinal Motility in Rats.
Soret R, Chevalier J, De Coppet P, Poupeau G, Derkinderen P, Segain JP, Neunlist M
Gastroenterology null
The transcriptional repressor NIPP1 is an essential player in EZH2-mediated gene silencing.
Nuytten, M; Beke, L; Van Eynde, A; Ceulemans, H; Beullens, M; Van Hummelen, P; Fuks, F; Bollen, M
Oncogene null
John Arne Dahl et al.
Stem cells (Dayton, Ohio), 25(4), 1037-1046 (2007-02-03)
Chromatin immunoprecipitation (ChIP) is a key technique for studying protein-DNA interactions and mapping epigenetic histone modifications on DNA. Current ChIP protocols require extensive sample handling and large cell numbers. We developed a quick and quantitative (Q(2))ChIP assay suitable for histone
Positive histone marks are associated with active transcription from a methylated ICSBP/IRF8 gene.
Marina Tshuikina, Kenneth Nilsson, Fredrik Oberg
Gene null