OP03
Anti-p53 (Ab-1) (Pantropic) Mouse mAb (PAb421)
liquid, clone PAb421, Calbiochem®
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
PAb421, monoclonal
Forma fisica
liquid
contiene
≤0.1% sodium azide as preservative
Reattività contro le specie
rabbit, monkey, human, mouse, rat
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
do not freeze
Isotipo
IgG2a
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TP53(7157)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Gel Shift (see comments)
Immunoblotting (10 µg/ml, see application references)
Immunofluorescence (1-20 µg/ml, see application references)
Flow Cytometry (1-20 µg/ml)
Immunoprecipitation (1 μg per sample, see application references)
Confezionamento
Attenzione
Stato fisico
Risultati analitici
SK-OV-3 cells or normal skin
Breast carcinoma, A431 cells, or p53 standard (Cat. No. 506147)
Altre note
Greenblatt, M.S., et al. 1994. Cancer Res.54, 4855.
Legros, Y., et al. 1994. Oncogene9, 2071.
Barak, Y., et al. 1993. EMBO J.12, 461.
Kuerbitz, S.J. 1992. Proc. Natl. Acad. Sci. USA89, 7491.
Kastan, M.B., et al. 1992. Cell71, 587.
Lane, D.P. 1992. Nature358, 15.
Kastan, M.B., et al. 1991. Cancer Res.51 6304.
Crawford, L. and Harlow, E. 1982. J. Virol.41, 709.
Harlow, E., et al. 1981. J. Virol.39 861.