FCABS326PE
Milli-Mark® Anti-acetyl-Histone H4 Antibody-PE
Milli-Mark®, from rabbit
Sinonimo/i:
Histone H4
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
PE
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Milli-Mark®
tecniche
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... H4C1(8359)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Epigenetics & Nuclear Function
Epigenetics & Nuclear Function
Histone Modifying Proteins
Histones
Qualità
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
HeLa cells
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2