Documenti fondamentali
RAWP03700
Millipore
Filtri a membrana MCE, pori di 1,2 μm
MF-Millipore, filter diam. 37 mm, hydrophilic
Sinonimo/i:
Filtri a membrana MF-Millipore con pori di 1,2 µm
About This Item
Codice UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materiali
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
white filter
Livello qualitativo
agenzia
in accordance with OSHA ID 160
Descrizione
37 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, white, 100 discs
Caratteristiche
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
MF-Millipore
Millipore
Parametri
20 L/min-cm2 air flow rate
270 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
Diam. filtro
37 mm
Spessore
150 μm
Estraibili (gravimetria)
5%
Indice di rifrazione
n/D 1.512
Matrice
MF-Millipore
Dimensione pori
1.2 μm pore size
82 % porosity
Capacità
150 μg/cm2 binding capacity (protein)
Punto di bolla
≥0.76 bar, air with water at 23 °C
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Codice filtro: RAWP
L′impiego di miscele biologicamente inerti di acetato di cellulosa e nitrato di cellulosa ha reso le membrane MF-Millipore tra le più utilizzate nelle applicazioni analitiche e di ricerca.
I filtri MF-Millipore senza tensioattivo Triton contengono quantità minime di umettante e sono caratterizzati da un tenore di estraibili in acqua inferiore rispetto ai normali filtri MF-Millipore.
Caratteristiche & vantaggi
- Filtri versatili per il monitoraggio biologico e ambientale
- Disponibili in un′ampia gamma di gradi di filtrazione, bianchi o neri, con o senza quadrettatura
- Sterilizzabili mediante ossido di etilene, irradiazione con raggi gamma o in autoclave
Applicazioni
Chiarificazione di soluzioni acquose
Note legali
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Sol. 1
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3