AB1792P
Anti-Dopamine D2 Receptor Antibody, cytoplasmic domain, long form
Chemicon®, from rabbit
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
canine, rat
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
dog ... Drd2(403701)
rat ... Drd2(24318)
Specificità
SPECIES REACTIVITIES: The immunogen peptide shows sequence homology of 96% with human/bovine (26/27 aa), 62% with Xenopus (17/27 aa) D2L receptors. Antibodies generated to the rat sequence have been shown to recognize the canine D2R (Boundy et al. 1993). Antibody cross-reactivity with various species is not known.
Immunogeno
Applicazioni
Neuroscience
Neurotransmitters & Receptors
Immunohistochemistry: 1-20 μg/mL on paraformaldehyde fixed sections.
Immunoprecipitation: 1-10 μg using 100-400 μg of protein (Boundy, et al. 1993).
ELISA: 0.5-1.0 μg/mL (1 μg/mL immunogen peptide (AG211)/well)
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2