CBL1304
Anti-Integrin α4 Antibody, clone PS/2
clone PS/2, Chemicon®, from rat
Sinonimo/i:
CD49d, VLA-4
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rat
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
PS/2, monoclonal
Reattività contro le specie
human, mouse
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ITGA4(3676)
mouse ... Itga4(16401)
Descrizione generale
Specificità
Applicazioni
Immunohistochemistry on frozen tissue sections
Immunoprecipitation
Cell adhesion assays
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Cell Structure
Integrins
Linkage
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2