SAB5202125
Monoclonal Anti-Ankyrin R-Horseradish Peroxidase antibody produced in mouse
clone S388A-10
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
peroxidase conjugate
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
S388A-10, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
200 kDa
Reattività contro le specie
rat, human
Concentrazione
1.0 mg/mL
tecniche
immunofluorescence: 1:100
western blot: 1:1000
Isotipo
IgG2b
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ANK1(286)
Immunogeno
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 2