Documenti fondamentali
MAB1383
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-integrina α4, clone HP2/1
clone HP2/1, Chemicon®, from mouse
Sinonimo/i:
CD49d
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
HP2/1, monoclonal
Reattività contro le specie
human, bovine, rat
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ITGA4(3676)
rat ... Itga4(311144)
Specificità
Riconosce la catena alfa di 80 kDa di VLA-4. Reagisce con monociti, linfociti T, linfociti B, timociti e cellule di Langerhans. Può essere impiegato negli studi di base sull'adesione mediata da VLA-4 e sulla sua interazione con la struttura di VCAM-1. HP2/1 inibisce il legame delle cellule con la VCAM-1 solubile.
Immunogeno
linea di leucemia JM
Applicazioni
Categoria di ricerca
Struttura cellulare
Citometria a flusso: 1 μg/5 x 10^5 cellule
Immunoistologia su sezioni di tessuto congelate
Immunoprecipitazione
Sarà cura dell′utente finale stabilire le diluizioni finali ottimali.
Rileva l′integrina α4 utilizzando questo anticorpo anti-integrina α4, clone HP2/1 convalidato per l′uso in FC, IP, IH.
Sotto categoria di ricerca
Integrine
Linkage
Sostituisce: 04-1131
Stato fisico
Formato: purificato
Immunoglobuline purificate - frazione Ig. Liquido in tampone fosfato, pH 7,4, con lo 0,1% di azoturo di sodio.
Stoccaggio e stabilità
Conservare a -20 °C in aliquote non diluite. Può essere conservato tra 2 e 8 °C per un uso a breve termine. Evitare ripetuti cicli di congelamento e scongelamento.
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
Human eosinophil adherence to vascular endothelium mediated by binding to vascular cell adhesion molecule 1 and endothelial leukocyte adhesion molecule 1.
Weller, P F, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 88, 7430-7433 (1991)
Autotaxin, an ectoenzyme that produces lysophosphatidic acid, promotes the entry of lymphocytes into secondary lymphoid organs.
Hidenobu Kanda, Rebecca Newton, Russell Klein, Yuka Morita, Michael D Gunn, Steven D Rosen
Nature Immunology null
VLA-4 integrin on sarcoma cell lines recognizes endothelial VCAM-1. Differential regulation of the VLA-4 avidity on various sarcoma cell lines.
Mattila, P, et al.
International Journal of Cancer. Journal International Du Cancer, 52, 918-923 (1992)
VLA-3: a novel polypeptide association within the VLA molecular complex: cell distribution and biochemical characterization.
Sanchez-Madrid, F, et al.
European Journal of Immunology, 16, 1343-1349 (1986)
Jinah Park et al.
Oncogene, 23(19), 3474-3480 (2004-03-03)
Integrins are adhesion receptors that mediate both cell-extracellular matrix and cell-cell interactions. It has also been reported that the loss of integrin alpha4 expression might be associated with metastasis in several cancers. However, the molecular mechanism for loss of their