MAB2253
Anti-Integrin β1 Antibody, clone 6S6
clone 6S6, Chemicon®, from mouse
Sinonimo/i:
CD29
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
6S6, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ITGB1(3688)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Immunohistochemistry on frozen sections
Flow cytometry
Blocks adhesion of cells to extracellular matrix proteins
Induces aggregation of certain lymphoid cells
Does not bind reduced beta1 integrin on Western blot
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Cell Structure
Integrins
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Tonsil, human skin tissue
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 2