MAB1973Z
Anti-Integrin α1 Antibody, clone FB12, azide free
clone FB12, Chemicon®, from mouse
Sinonimo/i:
CD49a, MAB1973
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
FB12, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ITGA1(3672)
Specificità
Applicazioni
Immunoprecipitation: 1 μg/mL
FACS analysis: 2 μg/mL
ELISA: 0.5 μg/mL
Inhibition of activated human lymphocyte binding to laminin, collagen IV and fibronectin (Fabbri, 1996): 1-5 μg/mL
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Risultati analitici
Microvascular endothelium
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2