Documenti fondamentali
MAB2247
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-integrina β1, clone 12G10
clone 12G10, Chemicon®, from mouse
Sinonimo/i:
Integrin beta-1, CD29, Glycoprotein Iia, GPIIA, Integrin VLA-4 subunit beta, Very late activation protein, beta polypeptide
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
12G10, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
cell culture | mammalian: suitable
flow cytometry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ITGB1(3688)
Descrizione generale
L′integrina beta-1 (UniProt P05556; detta anche CD29, glicoproteina Iia, GPIIA, subunità beta dell′integrina VLA-4, proteina di attivazione molto tardiva, polipeptide beta) nell′uomo è codificata dal gene ITGB1 (nomi alternativi: FNRB, MDF2, MSK12, VLA-BETA, VLAB) (Gene ID 3688). L′integrina beta-1 è una glicoproteina transmembrana di 130 kDa che interagisce con varie subunità dell′integrina alfa (alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa 4, alfa 5 e alfa 6) per formare complessi recettoriali funzionali che a loro volta si legano a specifiche proteine della matrice extracellulare. I recettori per le integrine regolano svariate funzioni biologiche importanti, come lo sviluppo embrionale, la riparazione delle ferite, l′emostasi e la prevenzione della morte cellulare programmata. Sono implicati anche negli stati patologici anormali, come l′angiogenesi diretta dal tumore, la crescita e le metastasi tumorali. Questi recettori eterodimerici fungono da ponte tra l′actina del citoscheletro nel citoplasma e le proteine presenti nella matrice extracellulare e/o sulle cellule adiacenti. L′interazione tra le integrine e la matrice extracellulare determina l′attivazione delle vie di trasduzione del segnale e la regolazione dell′espressione genica.
Specificità
Il prodotto MAB2247 riconosce la proteina integrina beta1 umana. È stato dimostrato che questo anticorpo riconosce un sito di legame indotto dal ligando e che il legame dell′anticorpo aumenta in presenza di un ligando della fibronectina. Inoltre questo anticorpo migliora le interazioni tra la fibronectina e l′integrina alfa5 beta1. Nessuna reattività crociata di MAB2247 con campioni di topo o ratto.
Immunogeno
Integrina beta1 umana purificata preparata da estratto di cellule di fibrosarcoma HT1080.
Applicazioni
Categoria di ricerca
Struttura cellulare
Citometria a flusso: 1:25-1:50
ELISA: 10 μg/mL
Western blotting: il riconoscimento della subunità dell′integrina beta 1 umana avviene in condizioni non riducenti (Mould, 1995).
Stimola l′interazione tra integrina alfa5 beta1 e fibronectina (Mould, 1995).
Le diluizioni di lavoro ottimali vanno messe a punto dall′utente finale.
L′anticorpo anti-integrina β1, clone 12G10, rivela il livello di integrina β1 ed è stato descritto in letteratura e convalidato per l′uso nelle applicazioni di ELISA, FC, IP, FUNC, CULT & WB.
Sotto categoria di ricerca
Integrine
Descrizione del bersaglio
88 kDa
Stato fisico
Formato: purificato
Immunoglobulina purificata. Liquido in tampone fosfato salino con azoturo di sodio 0,1%.
Purificato con proteina A
Stoccaggio e stabilità
Mantenere refrigerato a 2-8°C in aliquote non diluite per non più di 1 mese. In caso di conservazione a lungo termine, mantenere a -20°C al massimo per 12 mesi.
Risultati analitici
Controlli
Tessuto tonsillare e tessuto cutaneo umano
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
Magdalene Michael et al.
The Journal of investigative dermatology, 134(3), 773-782 (2013-09-13)
Bullous pemphigoid antigen 1 (BPAG1-e, also known as BP230) is a member of the plakin family of hemidesmosome cytoskeletal linker proteins that is encoded by an isoform of the dystonin (DST) gene. Recently, we reported two unrelated families with homozygous
Src-induced de-regulation of E-cadherin in colon cancer cells requires integrin signalling.
Egle Avizienyte, Anne W Wyke, Robert J Jones, Gordon W McLean, M Andrew Westhoff et al.
Nature Cell Biology null
Zhenwei Lu et al.
eLife, 5 (2016-12-09)
Integrins are transmembrane receptors composed of α and β subunits. Although most integrins contain β1, canonical activation mechanisms are based on studies of the platelet integrin, αIIbβ3. Its inactive conformation is characterized by the association of the αIIb transmembrane and
Dhaarmini Rajshankar et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 26(11), 4429-4444 (2012-07-26)
IL-1β is a prominent proinflammatory cytokine that mediates degradation of extracellular matrix proteins through increased expression of matrix metalloproteinases, which involves a signaling pathway in adherent cells that is restricted by focal adhesions. Currently, the mechanism by which IL-1β affects
E Yamamoto et al.
British journal of cancer, 97(11), 1538-1544 (2007-11-01)
N-acetylglucosaminyltransferase V (GnT-V) is an enzyme that catalyses beta1-6 branching of N-acetylglucosamine on asparagine-linked oligosaccharides of cell proteins. The present study aimed to investigate GnT-V expression and its prognostic significance in endometrial cancer. N-acetylglucosaminyltransferase V expression was studied by immunohistochemistry