MAB2079-AF647
Anti-Integrin β1, activated, clone HUTS-4, Alexa Fluor™ 647 Conjugate
clone HUTS-4, from mouse, ALEXA FLUOR™ 647
Sinonimo/i:
Integrin beta-1, Fibronectin receptor subunit beta, Glycoprotein IIa, GPIIA, VLA-4 subunit beta, CD29, Integrin β1, activated
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
ALEXA FLUOR™ 647
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
HUTS-4, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse, human
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
rat (based on 100% sequence homology)
tecniche
immunocytochemistry: suitable
Isotipo
IgG2a
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ITGB1(3688)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
The unconjugated antibody (Cat. No. MAB2079Z) is shown to be suitable also for Western blotting, ELISA, functional assay, and immunohistochemistry.
Cell Structure
Adhesion (CAMs)
Qualità
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected Integrin β1 in NIH/3T3 cells.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
MAB2079-AF647 | 4055977298932 |