MAB1987Z
Anti-Integrin beta 1 (CD29) Antibody
CHEMICON®, mouse monoclonal, P4C10
Sinonimo/i:
CD29, MAB1987
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Anti-Integrin β1 Antibody, clone P4C10, azide free, clone P4C10, Chemicon®, from mouse
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
P4C10, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2a
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ITGB1(3688)
Descrizione generale
Specificità
Applicazioni
Immunoflourescence
Immunoblotting
Immunoprecipitation
ELISA
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected Integrin β1 in HeLa cells.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Cell Structure
Integrins
Descrizione del bersaglio
Linkage
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Human Tonsil, human skin, human lung, liver, and skeletal muscle tissues
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2