HPA021367
Anti-IGF2BP1 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Sinonimo/i:
Anti-CRD-BP, Anti-Coding region determinant-binding protein, Anti-IGF-II mRNA-binding protein 1, Anti-IGF2 mRNA-binding protein 1, Anti-IMP-1, Anti-Insulin-like growth factor 2 mRNA-binding protein 1, Anti-VICKZ family member 1, Anti-ZBP-1, Anti-Zip code-binding protein 1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Nome Commerciale
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Stato
buffered aqueous glycerol solution
Reattività contro le specie
human
Convalida avanzata
independent
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
tecniche
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
Sequenza immunogenica
DVAAMSLQSHLIPGLNLAAVGLFPASSSAVPPPPSSVTGAAPYSSFMQAPEQEMVQVFIPAQAVGAIIGKK
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... IGF2BP1(10642)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
Linkage
Stato fisico
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)