MABC1150
Anti-MAGEA3 Antibody, clone 57B
clone 57B, from mouse
Sinonimo/i:
Antigen MZ2-D, Cancer/testis antigen 1.3, CT1.3, MAGE-3 antigen
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
57B, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MAGEA3(4102)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Western Blotting Analysis: A representative lot detected MAGEA3 in Western Blot applications. (Kocher, T., et. al. (1995). Cancer Res. 55(11):2236-9; Rimoldi, D., et. al. (2000). Int J Cancer. 86(5):749-51; SHultz-Thater, E., et. al. (2011). Int J Cancer. 129(5):1137-48).
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected MAGEA3 in Immunohistochemistry applications. (Hofbauer, G.F., et. al. (1997) Am J Pathol. 151(6):1549-53; Aubry, F., et. al. (2001). Cancer. 92(11):2778-85; Cheville, J.C., et. al. (1999). Mod Pathol. 12(10):974-8; Chitale D.A., et. al. (2005). Mod Pathol. 18(1):119-26; Groeper, C., et. al. (2007). Int J Cancer. 120(2):337-43; Juretic, A., et. al. (2003). Lancet Oncol. 4(2):104-9.
Apoptosis & Cancer
Qualità
Immunohistochemistry Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected MAGEA3 in human testis tissue.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1