AB4330
Anti-DDX4 (Vasa) Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
DEAD (Asp-Glu-Ala-Asp) box polypeptide 4, probable ATP-dependent RNA helicase DDX4, DEAD/H (Asp-Glu-Ala-Asp/His) box polypeptide 4, Vasa homolog, DEAD box protein 4
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
rat, human, mouse
tecniche
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... DDX4(54514)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Stem Cell Research
Pluripotent & Early Differentiation
RNA Metabolism & Binding Proteins
Qualità
Western Blot Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected DDX4 (Vasa) in 10 µg of mouse testis tissue lysate. Western Blot performed without Tween.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Mouse testis tissue lysate
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1