MAB16983Z
Anti-Integrin α4 Antibody, clone P1H4, azide free
clone P1H4, Chemicon®, from mouse
Sinonimo/i:
CD49d, MAB16983
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
P1H4, monoclonal
Reattività contro le specie
human, primate
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ITGA4(3676)
Specificità
Applicazioni
Immunocytochemistry
Immunoprecipitation
FACS Analysis
ELISA
Radioimmunoassay
Biological Activity: MAB16983Z inhibits CS-1 and VCAM binding.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Stato fisico
Risultati analitici
Widely expressed, Intestinal mucosa
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2