MABT199
Anti-Integrin beta 1 (CD29) Antibody
mouse monoclonal, 8E3
Sinonimo/i:
Integrin beta-1, Fibronectin receptor subunit beta, VLA-4 subunit beta, CD29
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Anti-Integrin Beta1 Antibody, clone 8E3, clone 8E3, from mouse
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
8E3, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
activity assay: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ITGB1(3688)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Cell Structure
ECM Proteins
Activity Assay Analysis: A representative lot from an independent laboratory stimulated cellular adhesion and increased ligand binding activity of Integrin Beta1 (Mould, A. P., et al. (2004). J Biol Chem. 280(56):4238-4226.).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot from an independent laboratory immunoprecipitated Integrin Beta1 in IP (Tiwari, S., et al. (2011). J Cell Sci. 124(10):1672-1680.).
Qualità
Western Blot Analysis: A 1:2,000 dilution of this antibody detected Integrin Beta1 in 10 µg of HT-1080 cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Risultati analitici
HT-1080 cell lysate
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2