MAB8906
Anti-Measles Antibody, nucleoprotein, clone 83KKII
clone 83KKII, Chemicon®, from mouse
Sinonimo/i:
Rubeola
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
83KKII, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
Isotipo
IgG
Condizioni di spedizione
wet ice
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Indirect Immunofluorescence: A previous lot of this antibody was used on indirect immunofluorescence.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected the measles nucleoprotein in cells infected with measles virus.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Infectious Diseases
Infectious Diseases - Viral
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Measles Control Slides, Catalogue Number 5031-5
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 2