AB1060
Anti-Rubella Antibody
Chemicon®, from goat
Sinonimo/i:
German Measles
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
goat
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
inhibition assay: suitable (hemagglutination)
western blot: suitable
Condizioni di spedizione
dry ice
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Indirect immunofluorescence: >1:2,560
ELISA
Immunoblotting; unboiled samples in 1mM DTT and 2% SDS only.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Stato fisico
Note legali
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2