ZRB1805
Anti-Integrin α4/CD49d Antibody, clone 1C21 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Ricombinante
expressed in HEK 293 cells
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1C21, recombinant monoclonal
Descrizione
1C21 Clone
Nome Commerciale
ZooMAb® learn more
Stato
lyophilized
PM
calculated mol wt 117.99 kDa
observed mol wt ~120 kDa
Purificato mediante
using Protein A
Reattività contro le specie
rat, mouse, human
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
monkey
Confezionamento
antibody small pack of 25 μL
Caratteristiche più verdi
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Convalida avanzata
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
Sequenza dell’epitopo
C-terminal cytoplasmic domain
N° accesso ID proteina
N° accesso UniProt
Categoria alternativa più verde
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ITGA4(3676)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Evaluated by Western Blotting in MOLT4 cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:3,000 dilution of this antibody detected Integrin 4/CD49d in MOLT4 cell lysate.
Tested applications
Western Blotting Analysis: A 1:3,000 dilution from a representative lot detected Integrin 4/CD49d in lysates from Jurkat cells and Human peripheral blood mononuclear cells (PBMC)..
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected Integrin 4/CD49d in mouse spleen and rat spleen tissue sections.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:300 dilution from a representative lot detected Integrin 4/CD49d in Jurkat cells.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)