SAB4700808
Monoclonal Anti-CD49d antibody produced in mouse
clone 9F10
Sinonimo/i:
ITGA4, Integrin alpha-4, VLA-4 alpha, VLA4 alpha
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
9F10, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
cat, dog, sheep, human, horse, bovine, nonhuman primates
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
flow cytometry: 6 μg/mL
Numero d’accesso
NM_000885
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ITGA4(3676)