AP113F
Goat Anti-Human IgG Antibody, Fc, FITC conjugate
2 mg/mL, Chemicon®
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
goat
Livello qualitativo
Coniugato
FITC conjugate
Forma dell’anticorpo
affinity purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
Concentrazione
2 mg/mL
tecniche
immunofluorescence: suitable
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Specificità
Applicazioni
Secondary & Control Antibodies
Fragment Specific Secondary Antibodies
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Stato fisico
FLUOROPHORE/PROTEIN:
12.0 μg/mg
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2