Documenti fondamentali
8.18105
Sigma-Aldrich
1,1,3,3-Tetramethylbutyl isocyanide
for synthesis
Sinonimo/i:
1,1,3,3-Tetramethylbutyl isocyanide, Thiocarbamide, 1,1,3,3,-Tetramethylbutylisonitrile, Walborsky reagent, tert-Octylisonitrile
About This Item
Formula condensata:
(CH3)3CCH2C(CH3)2NC
Numero CAS:
Peso molecolare:
139.24
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352117
Numero indice EU:
238-577-8
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥96.0% (GC)
Stato
liquid
P. ebollizione
55-56 °C/15 hPa
Temp. transizione
flash point 51 °C
Densità
0.80 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[N+](#[C-])C(CC(C)(C)C)(C)C
InChI
1S/C9H17N/c1-8(2,3)7-9(4,5)10-6/h7H2,1-5H3
YVPXQMYCTGCWBE-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.799 - 0.801
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
125.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
52 °C - closed cup