Merck
Tutte le immagini(5)
Documenti fondamentali
226491
Sigma-Aldrich
1,1,3,3-Tetramethylbutyl isocyanide
greener alternative
technical grade
Sinonimo/i:
tert-Octyl isocyanide, Walborsky’s reagent
About This Item
Formula condensata:
(CH3)3CCH2C(CH3)2NC
Numero CAS:
Peso molecolare:
139.24
Beilstein:
2076559
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Grado
technical grade
Punteggio alternativa più verde
old score: 5
new score: 3
Find out more about DOZN™ Scoring
Caratteristiche più verdi
Safer Solvents and Auxiliaries
Design for Energy Efficiency
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Indice di rifrazione
n20/D 1.422 (lit.)
P. ebollizione
55-57 °C/11 mmHg (lit.)
Densità
0.794 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
isonitrile
Categoria alternativa più verde
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C)(C)CC(C)(C)[N+]#[C-]
InChI
1S/C9H17N/c1-8(2,3)7-9(4,5)10-6/h7H2,1-5H3
YVPXQMYCTGCWBE-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives . This product belongs to category of Re-engineered products, showing key improvements in Green Chemistry Principles “Safer Solvents and Auxiliaries”, “Enhanced Energy Efficiency” and “Design for Degradation”. Click here to view its DOZN scorecard.
Applicazioni
1,1,3,3-Tetramethylbutyl isocyanide was used in the synthesis of substituted furans and imides.
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
125.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
52 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Ramazani A and Holagh MV.
Phosphorus, Sulfur, and Silicon and the Related Elements, 184(1), 171-178 (2008)