Documenti fondamentali
8.14172
Sigma-Aldrich
Polyethylene glycol dimethyl ether 2000
for synthesis
Sinonimo/i:
Polyethylene glycol dimethyl ether 2000
About This Item
Formula condensata:
CH3O(CH2CH2O)nCH3
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352112
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
<0.01 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
385 °C (DIN 51794)
Viscosità cinematica
30 cSt(100 °C)
P. ebollizione
>250 °C/1013 hPa
Punto di fusione
49-53 °C
Temp. transizione
flash point 254 °C
Densità
1.08 g/cm3 at 60 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
O(CCOC)C
InChI
1S/C4H10O2/c1-5-3-4-6-2/h3-4H2,1-2H3
XTHFKEDIFFGKHM-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Hydroxyl value: ≤ 3
Melting range (lower value): ≥ 49 °C
Melting range (upper value): ≤ 54 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1