Documenti fondamentali
8.07529
Sigma-Aldrich
1-Propanethiol
for synthesis
Sinonimo/i:
1-Propanethiol, Propyl mercaptan
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C3H8S
Numero CAS:
Peso molecolare:
76.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352105
Numero indice EU:
203-455-5
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
165 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥96.0% (GC)
Stato
liquid
Potenza
1790 mg/kg LD50, oral (Rat)
P. ebollizione
67-68 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-113 °C
Temp. transizione
flash point -34 °C
Solubilità
1.9 g/L
Densità
0.84 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
SCCC
InChI
1S/C3H8S/c1-2-3-4/h4H,2-3H2,1H3
SUVIGLJNEAMWEG-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.840 - 0.845
Identity (IR): passes test
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-4.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-20 °C - closed cup