8.21037
Poli(etilenglicole)
2000, for synthesis
Sinonimo/i:
PEG
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
<0.1 hPa
Livello qualitativo
Stato
flakes
Temp. autoaccensione
420 °C
Potenza
28000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>20000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
4-7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Viscosità cinematica
46-55 cSt(20 °C) (50% solution)
Punto di fusione
49-52 °C
Temp. transizione
flash point 250 °C
Solubilità
600 g/L
Densità
1.21 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
400‑500 kg/m3
Temperatura di conservazione
no temp limit
Stringa SMILE
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- An organic additive in the synthesis of metal nanoparticles to control the size and morphology of nanostructure.
- A carbon source to prepare acidophilic highly fluorescent carbon dots (CDs) via the one-pot hydrothermal method.
- A dispersion stabilizer to synthesize amorphous Fe2O3 nanoparticles by microwave irradiation method. During the synthesis, PEG-2000 inhibits nonhomogeneous precipitation to obtain homogeneous precipitation of the metal nanoparticles.
Risultati analitici
Melting range (lower value): ≥ 50 °C
Melting range (upper value): ≤ 55 °C
Average molecular mass: 1900 - 2200
Identity (IR): passes test
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
281.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
138.6 °C - closed cup