Documenti fondamentali
445894
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene glycol) dimethyl ether
average MN 1,000, cross-linking reagent click chemistry
Sinonimo/i:
Polyethylene glycol, Dimethyl polyethylene glycol
About This Item
Formula condensata:
CH3O(CH2CH2O)nCH3
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Nome del prodotto
Poly(ethylene glycol) dimethyl ether, average Mn ~1,000
Stato
solid
Livello qualitativo
PM
average Mn ~1,000
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: click chemistry
Indice di rifrazione
n20/D 1.46
P. ebollizione
>250 °C
Temp. transizione
Tm (DSC) 42 °C (at peak)
Densità
1.08 g/mL at 25 °C
Architettura del polimero
shape: linear
functionality: homobifunctional
Stringa SMILE
CO.OCCO
InChI
1S/C4H10O2/c1-5-3-4-6-2/h3-4H2,1-2H3
XTHFKEDIFFGKHM-UHFFFAOYSA-N
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
312.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
156.00 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)