Documenti fondamentali
445878
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene glycol) dimethyl ether
average MN 250, cross-linking reagent click chemistry
Sinonimo/i:
Polyethylene glycol, Dimethyl polyethylene glycol
About This Item
Formula condensata:
CH3O(CH2CH2O)nCH3
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Nome del prodotto
Poly(ethylene glycol) dimethyl ether, average Mn ~250
Stato
liquid
PM
average Mn ~250
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: click chemistry
Indice di rifrazione
n20/D 1.441
P. ebollizione
>250 °C
Densità
1.03 g/mL at 25 °C
Architettura del polimero
shape: linear
functionality: homobifunctional
Stringa SMILE
CO.OCCO
InChI
1S/C4H10O2/c1-5-3-4-6-2/h3-4H2,1-2H3
XTHFKEDIFFGKHM-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
  • Paper Title: Molecular dynamics simulations for self-diffusion coefficients: The case of CO2, n-alkanes, and poly(ethylene glycol) dimethyl ethers - Studies self-diffusion coefficients using molecular dynamics simulations to provide insights into the behavior of poly(ethylene glycol) dimethyl ethers (OA Moultos et al., 2016).
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
312.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
156.00 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)