Documenti fondamentali
8.00820
Sigma-Aldrich
Isopentanoic acid
for synthesis
Sinonimo/i:
Isopentanoic acid, 3-Methylbutyric acid
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2CHCH2COOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
102.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
Numero indice EU:
207-975-3
Tensione di vapore
0.5 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
420 °C
Potenza
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>3000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite di esplosione
1.5-6.8 % (v/v)
pH
3.1 (25 °C, 10 g/L in H2O)
P. ebollizione
176 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-31 °C
Temp. transizione
flash point 74 °C
Solubilità
48 g/L
Densità
0.93 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C5H10O2/c1-4(2)3-5(6)7/h4H,3H2,1-2H3,(H,6,7)
GWYFCOCPABKNJV-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Water (K. F.): ≤ 0.20 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.925 - 0.926
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
176.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
80 °C - Pensky-Martens closed cup