153745
Hexanoic acid
≥99%
Sinonimo/i:
Acid C6, Caproic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
4 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
0.18 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.4161 (lit.)
P. ebollizione
202-203 °C (lit.)
Punto di fusione
−4 °C (lit.)
Solubilità
H2O: slightly soluble
diethyl ether: easily soluble
ethanol: easily soluble
Densità
0.927 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
Organolettico
pungent
Stringa SMILE
CCCCCC(O)=O
InChI
1S/C6H12O2/c1-2-3-4-5-6(7)8/h2-5H2,1H3,(H,7,8)
FUZZWVXGSFPDMH-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- To prepare polyethylene glycol derived nanomicelles as a non-viral gene carrier.
- As a starting material to synthesize an amino acid L-norleucine.
- As a reactant to prepare 4-methoxy phenyl hexyl ketone through Friedel−Crafts acylation of anisole using Hβ zeolite-based catalyst.
- As a template in the preparation of highly conducting thin polypyrrole coated alumina composite particles.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
215.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
102 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Protocolli
In this study, SPME was used for the analysis of free fatty acids in Parmesan cheese using a 65 μm Carbowax/divinylbenzene (DVB) SPME fiber. Headspace extraction of the cheese sample was conducted at 65 °C for 15 minutes and analyzed by GC with FID detection. SPME is ideal for analyzing the volatiles associated with solid food samples. The phase chemistry of the Nukol GC column provides excellent peak shape of acidic compounds.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
153745-100G | 4061838741097 |
153745-100ML | |
153745-500ML | |
153745-2.5G | 4061836698812 |
153745-2.5ML | |
153745-500G | 4061836698829 |