221015
Oxalyl chloride
ReagentPlus®, ≥99%
Sinonimo/i:
Ethanedioyl dichloride
About This Item
Densità del vapore
4.4 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
150 mmHg ( 20 °C)
Nome Commerciale
ReagentPlus®
Saggio
≥99%
Forma fisica
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: oxidant
Impurezze
<10 ppb Heavy metals
Colore
APHA: 0-150
Indice di rifrazione
n20/D 1.429 (lit.)
P. eboll.
62-65 °C (lit.)
Punto di fusione
−10-−8 °C (lit.)
Densità
1.5 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
ClC(=O)C(Cl)=O
InChI
1S/C2Cl2O2/c3-1(5)2(4)6
CTSLXHKWHWQRSH-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- Preparation of Mosher′s acid chloride by reacting with Mosher′s acid in the presence of DMF.
- Activation of dimethyl sulfoxide for use in the oxidation of long-chain alcohols to carbonyls.
- Activation of α-keto carboxylic acids and N-heterocyclic carboxylic acids for alkynylation to form ynediones and N-heterocyclic ynones, respectively.
- Synthesis of N-heterocyclic ynones and ynediones, used to activate carboxylic acids
- Chlorination and halogenation
- Three-component [3+2] cycloadditions
- Reactions with organostannanes
- Synthesis of cyclopentenones
- Carbonylations, used as a carbonyl synthon
Confezionamento
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
51.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
11.0 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles