Documenti fondamentali
672159
Sigma-Aldrich
Urokinase Substrate III, Fluorogenic
Suitable for the quantitative direct fluorescent assay of urokinase.
Sinonimo/i:
Urokinase Substrate III, Fluorogenic, Z-GGR-AMC, HCl
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C28H33N7O7 · xHCl
Peso molecolare:
579.60 (free base basis)
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.54
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
lyophilized solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated
Colore
white to off-white
Solubilità
ethanol: soluble
water: soluble
Fluorescenza
λex 365-380 nm
λem 430-460 nm
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Suitable for the quantitative direct fluorescent assay of urokinase activity. Also useful as a substrate for plasminogen activators.
Azioni biochim/fisiol
Cell permeable: no
Primary Target
Quantitative direct fluorescent assay of urokinase
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Sequenza
Z-Gly-Gly-Arg-AMC, HCl
Ricostituzione
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C).
Altre note
Green, C.D.J. 1986. Thromb. Res.44, 849.
Walker, B., and Elmore, D.T. 1984. Thromb. Res.34, 103.
O’Donnel-Tormey, J., and Quigley, J.P. 1983. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 80, 344.
Lottenberg, R., et al. 1981. Methods Enzymol.80, 341.
Pierzchala, P.A., et al. 1979. Biochem. J.183, 555.
Strauss, A.W., et al. 1979. Proc. Natl. Acad. Sci. USA76, 4225.
Zimmerman, M., et al. 1978. Proc. Natl. Acad. Sci. USA75, 750.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1