857130P
Avanti
18:1 Lyso PA
Avanti Polar Lipids
Sinonimo/i:
oleoyl lysophosphatidic acid; 1-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt); PA(18:1(9Z)/0:0); 18:1 LPA; o-LPA; 110681
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
1-oleoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt)
Saggio
>99% (LPA; may contain up to 10% of the 2-LPA isomer, TLC)
Forma fisica
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 1 g (857130P-1g)
pkg of 2 × 100 mg (857130P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (857130P-25mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Polar Lipids
Tipo di lipide
cardiolipins
phospholipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O[C@](COP([O-])(O)=O)([H])COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C21H41O7P.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-21(23)27-18-20(22)19-28-29(24,25)26;/h9-10,20,22H,2-8,11-19H2,1H3,(H2,24,25,26);/q;+1/p-1/b10-9-;/t20-;/m1./s1
XGRLSUFHELJJAB-JGSYTFBMSA-M
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Note legali
Comunemente ordinati con questo prodotto
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3