Documenti fondamentali
857125C
Avanti
20:4 Lyso PA
1-arachidonoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphate (ammonium salt), chloroform
Sinonimo/i:
arachidonoyl lysophosphatidic acid; 1-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-sn-glycero-3-phosphate (ammonium salt); PA(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/0:0); 20:4 LPA
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C23H42NO7P
Numero CAS:
Peso molecolare:
475.56
Codice UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
Saggio
>99% (LPA; may contain up to 10% of the 2-LPA isomer, TLC)
Stato
liquid
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mL (857125C-10mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand 857125C
Concentrazione
10 mg/mL (857125C-10mg)
Tipo di lipide
cardiolipins
phospholipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O[C@](COP([O-])(O)=O)([H])COC(CCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCC)=O.[NH4+]
InChI
1S/C23H39O7P.H3N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-23(25)29-20-22(24)21-30-31(26,27)28;/h6-7,9-10,12-13,15-16,22,24H,2-5,8,11,14,17-21H2,1H3,(H2,26,27,28);1H3/b7-6-,10-9-,13-12-,16-15-;/t22-;/m1./s1
MQNJYFKSBIEJTA-PWZWHAFSSA-N
Descrizione generale
Lysophosphatidic acid (LPA) is a lysophospholipid comprising of glycerol 3-phosphate (G3P), fatty acids, and phosphates.
Applicazioni
20:4 Lyso PA (LPA) has been used in feeding low density lipoprotein receptor null (LDLR-/-) mice. It is suitable for use as standard for high performance liquid chromatography (HPLC) and liquid chromatography-electrospray ionization-tandem mass spectrometry (LC-ESI-MS/MS) for the quantification of human plasma LPA, and as a strong agonist for lysophosphatidic acid receptor1(LPA1).
Azioni biochim/fisiol
Lysophosphatidic acid (LPA) is a bioactive lipid produced in tissues. LPA is involved in signal transduction through G-protein coupled receptors. LPA is implicated in many diseases including atherosclerosis, ischaemia perfusion injury, thrombosis and hypertension. LPA also plays an important role in wound healing processes, autoimmune diseases and tumor metastasis.
Confezionamento
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (857125C-10mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Comunemente ordinati con questo prodotto
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Liver,Kidney
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Bioactive lipids in gintonin-enriched fraction from ginseng
Cho HJ, et al.
Journal of ginseng research (2017)
Transgenic 6F tomatoes act on the small intestine to prevent systemic inflammation and dyslipidemia caused by Western diet and intestinally derived lysophosphatidic acid
Navab M, et al.
Journal of Lipid Research, 54(12), 3403-3418 (2013)
Simple enrichment and analysis of plasma lysophosphatidic acids
Wang J, et al.
Analyst, 138(22), 6852-6859 (2013)
Lys39-lysophosphatidate carbonyl oxygen interaction locks LPA 1 N-terminal cap to the orthosteric site and partners Arg124 during receptor activation
Omotuyi OI, et al.
Scientific Reports, 5, 13343-13343 (2015)
Mohamad Navab et al.
Journal of lipid research, 54(12), 3403-3418 (2013-10-03)
We recently reported that levels of unsaturated lysophosphatidic acid (LPA) in the small intestine significantly correlated with the extent of aortic atherosclerosis in LDL receptor-null (LDLR⁻/⁻) mice fed a Western diet (WD). Here we demonstrate that WD increases unsaturated (but