Documenti fondamentali
857138C
Avanti
18:2 Lyso PA
Avanti Research - A Croda Brand
Sinonimo/i:
1-(9Z,12Z-octadecadienoil)-2-idrossi-sn-glicero-3-fosfato (sale sodico); PA(18:2(9Z,12Z)/0:0)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H38NaO7P
Numero CAS:
Peso molecolare:
456.49
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
Descrizione
1-linoleoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt), chloroform
Saggio
>99% (LPA; may contain up to 10% of the 2-LPA isomer, TLC)
Stato
liquid
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mL (857138C-10mg)
pkg of 1 × 2.5 mL (857138C-25mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Concentrazione
10 mg/mL (857138C-10mg)
10 mg/mL (857138C-25mg)
Tipo di lipide
cardiolipins
phospholipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
L′acido lisofosfatidico (LPA) è un lisofosfolipide che contiene glicerolo 3-fosfato (G3P), acidi grassi e fosfati.
Azioni biochim/fisiol
L′acido lisofosfatidico (LPA) 18:2 è un ingrediente attivo della gintonina, ligando bioattivo del ginseng. L′LPA viene sintetizzato nelle piante a opera dell′enzima glicerolo 3-fosfato aciltransferasi (GPAT). L′LPA è un elemento intermedio nella sintesi dell′acido fosfatidico (AF) e di altri fosfolipidi. Nei bambini affetti da autismo si riscontra un′anomalia del metabolismo dell′LPA.
Confezionamento
Fiala trasparente sigillata in vetro da 5 mL (857138C-10 mg)
Fiala trasparente sigillata in vetro da 5 mL (857138C-25 mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Comunemente ordinati con questo prodotto
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Liver,Kidney
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Potential serum biomarkers from a metabolomics study of autism
Wang H, et al.
Journal of Psychiatry & Neuroscience, 41(1), 27-27 (2016)
Ross Dobie et al.
Cell reports, 29(7), 1832-1847 (2019-11-14)
Iterative liver injury results in progressive fibrosis disrupting hepatic architecture, regeneration potential, and liver function. Hepatic stellate cells (HSCs) are a major source of pathological matrix during fibrosis and are thought to be a functionally homogeneous population. Here, we use
Bioactive lipids in gintonin-enriched fraction from ginseng
Cho HJ, et al.
Journal of ginseng research (2017)